Få mere at vide
Benzoylnitromethan, 98%
Artikelnummer. 10707963 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10707963 5 g Glasflaske 5g
10631214 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707963 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372790050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 614-21-1 | C8H7NR.3 | 165,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-21-1
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.15
MDL nummer MFCD00010218
InChI nøgle JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone
PubChem CID 94833
IUPAC navn 2-nitro-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoylnitromethane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101 °C til 106 °C
Farve Brun til gul eller farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(O)CH2NO2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, halogenerede opløsningsmidler, THC og alkoholer
Formel vægt 165.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske