Få mere at vide
(Benzoylmethylen)triphenylphosphoran, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484823
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484823 5 g 5g
11494823 25 g 25g
11404833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12184.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 859-65-4 | C26H21OP | 380.43 g/mol
Det bruges i organisk syntese, wittig reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i organisk syntese, wittig reagens.
Opløselighed Opløselig i
methanol (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares i køleskab. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 859-65-4
Molekylær formel C26H21OP
Molekylvægt (g/mol) 380.43
MDL nummer MFCD00014088
InChI nøgle MZRSAJZDYIISJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylmethylene triphenylphosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene acetophenone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene ethanone, phenacylidenetriphenyl phosphorane, phenylcarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetophenone, 2-triphenylphosphoranylidene, phenacylidenetriphenylphosphorane, triphenylphosphinebenzoylmethylene, ethanone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene
PubChem CID 70073
IUPAC navn 1-phenyl-2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)ethanon
SMIL O=C(C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Benzoylmethylene)triphenylphosphorane
Smeltepunkt 183°C to 186°C
Mængde 5 g
Beilstein 620285
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol (almost transparency).
Formel vægt 380.43
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoylmethylene triphenylphosphorane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetophenone