Få mere at vide
Benzoylhypaconine, MedChemExpress
Beskrivelse
Benzoylhypaconine (Benzoylhypacoitine) is a monoester Aconitum alkaloid, is the main pharmacologic and toxic component.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoylhypaconine |
| CAS | 63238-66-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H43NO9 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzoylhypacoitine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (174.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(C)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 573.67 |
| Vis mere |