Få mere at vide
Benzoylaconine, MedChemExpress
Beskrivelse
Benzoylaconine(Isaconitine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoylaconine |
| CAS | 466-24-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H45NO10 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Isaconitine Pikraconitin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 55 mg/mL (91.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CO[C@@H]1C(C(N(CC)C2)C3[C@@H]4OC)([C@@](C[C@@]5(O)[C@@H]6OC(C7=CC=CC=C7)=O)([H])[C@@]6([H])[C@@]3([C@@H](O)[C@@H]5OC)O)[C@@]4([H])[C@@]2(COC)[C@H](O)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 603.7 |
| Vis mere |