Få mere at vide
Benzoylacetonitril, 98+%
Beskrivelse
Benzoylacetonitril bruges til at fremstille 2-benzoyl-3-furan-2-yl-acrylonitril. Det bruges også i syntesen af substituerede naphtho[1,8-bc]pyraner og som byggesten i fremstillingen af 4H-pyraner, 2-pyridoner, furaner og carbocykliske stoffer. Det er en aktiv methylenforbindelse, anvendelig i heterocyklisk syntese, f.eks. polyfunktionelle pyridiner og pyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzoylacetonitril bruges til at fremstille 2-benzoyl-3-furan-2-yl-acrylonitril. Det bruges også i syntesen af substituerede naphtho[1,8-bc]pyraner og som byggesten i fremstillingen af 4H-pyraner, 2-pyridoner, furaner og carbocykliske stoffer. Det er en aktiv methylenforbindelse, anvendelig i heterocyklisk syntese, f.eks. polyfunktionelle pyridiner og pyrimidiner.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 79 °C til 83 °C |
| Kogepunkt | 159 °C til 160 °C (10 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 386745 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 145.16 |
| Procent renhed | ≥98% |