Få mere at vide
Benzoylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471798
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471798 5 g 5g
11481798 25 g 25g
11491798 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14473.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-16-4 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Benzoylacetonitril bruges til at fremstille 2-benzoyl-3-furan-2-yl-acrylonitril. Det bruges også i syntesen af substituerede naphtho[1,8-bc]pyraner og som byggesten i fremstillingen af 4H-pyraner, 2-pyridoner, furaner og carbocykliske stoffer. Det er en aktiv methylenforbindelse, anvendelig i heterocyklisk syntese, f.eks. polyfunktionelle pyridiner og pyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzoylacetonitril bruges til at fremstille 2-benzoyl-3-furan-2-yl-acrylonitril. Det bruges også i syntesen af substituerede naphtho[1,8-bc]pyraner og som byggesten i fremstillingen af 4H-pyraner, 2-pyridoner, furaner og carbocykliske stoffer. Det er en aktiv methylenforbindelse, anvendelig i heterocyklisk syntese, f.eks. polyfunktionelle pyridiner og pyrimidiner.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-16-4
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00001942
InChI nøgle ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
PubChem CID 64799
ChEBI CHEBI:51855
IUPAC navn 3-oxo-3-phenylpropaannitril
SMIL O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoylacetonitrile
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Kogepunkt 159°C to 160°C (10 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 386745
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 145.16
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylacetonitrile