Få mere at vide
Benzoylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10599462 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10599462 5 g Glasflaske 5g
10627464 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599462 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402000050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-16-4 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-16-4
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00001942
InChI nøgle ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
PubChem CID 64799
ChEBI CHEBI:51855
IUPAC navn 3-oxo-3-phenylpropaannitril
SMIL O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoylacetonitrile
Navn note ≥98%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 78.0°C to 82.0°C
Kogepunkt 160.0°C (10.0 mmHg)
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCH2CN
Mængde 5 g
Beilstein 10, 680
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoylacetonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.