Få mere at vide
Benzoylaceton, 98+%
Artikelnummer. 11421908
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421908 250 g 250g
11411908 50 g 50g
11401908 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14537.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2024.70 DKK
    1651.65 DKK / 250g
    Spare 373.05 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162,188 g/mol
Benzoylacetone er blevet brugt som en 1,3-dicarbonylforbindelsesmodel til at studere keto-enol-ligevægte i vandige syre- og micellære opløsninger. Derudover er det blevet undersøgt ved hjælp af gasfase elektrondiffraktion og kvantekemi. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzoylacetone er blevet brugt som en 1,3-dicarbonylforbindelsesmodel til undersøgelse af keto-enol-ligevægte i vandige syre- og micellære opløsninger. Derudover er det blevet undersøgt ved hjælp af gasfase elektrondiffraktion og kvantekemi. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-91-4
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD00008786
InChI nøgle CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
PubChem CID 7166
IUPAC navn 1-phenylbutan-1,3-dion
SMIL CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoylacetone
Smeltepunkt 55 °C til 60 °C
Tæthed 1.09
Kogepunkt 260 °C til 262 °C
Mængde 250 g
Beilstein 742413
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 162.19
Procent renhed ≥98%