Få mere at vide
Benzoyl isothiocyanate, 98%
Artikelnummer. 11327076
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327076 25 g 25g
11317076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06964.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 532-55-8 | C8H5NOS | 163.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-55-8
Molekylær formel C8H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 163.194
MDL nummer MFCD00004815
InChI nøgle CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylthiocarbimide, benzoylisothiocyanate, benzoylisothiocyante, isothiocyanic acid benzoyl ester, unii-u8j7q32b86, n-benzoyl isothiocyanate, benzoic acid, anhydride with hncs, benzoic acid, anhydride with isothiocyanic acid, oxophenylmethanisothiocyanate, 1-benzoyl acetone
PubChem CID 68284
IUPAC navn benzoylisothiocyanat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl isothiocyanate
Tæthed 1.214
Kogepunkt 128°C to 131°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.6375
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 606716
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1114
Formel vægt 163.2
Procent renhed 98%