Få mere at vide
Benzotrifluoride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 98-08-8 |
| Smeltepunkt | -29°C |
| Tæthed | 1.197 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 100°C to 103°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000372 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Benzotrifluoride, Benzotrifluoride |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.11 |
| Grad | Research |