Få mere at vide
Benzotrifluorid, 99%
Artikelnummer. 11419267
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419267 1000 g 1000g
11429267 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21340.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    903.00 DKK
    812.65 DKK / 1000g
    Spare 90.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146,112 g/mol
Det anvendes som et alternativt opløsningsmiddel til dichlormethan, hvor det har et højere bp. Det bruges som mellemprodukt til farvestoffer og lægemidler, som et opløsningsmiddel og en dielektrisk væske, et vulkaniseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et alternativt opløsningsmiddel til dichlormethan, hvor det har et højere bp. Det bruges som mellemprodukt til farvestoffer og lægemidler, som et opløsningsmiddel og en dielektrisk væske, et vulkaniseringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C0,45g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-08-8
Molekylær formel C7H5F3
Molekylvægt (g/mol) 146.112
MDL nummer MFCD00000372
InChI nøgle GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC navn trifluormethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzotrifluoride
Smeltepunkt -29 °C
Tæthed 1.188
Kogepunkt 101 °C til 103 °C
Flammepunkt 12 °C (54 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.4145
Mængde 1000 g
FN nummer UN2338
Beilstein 1906908
Merck Index 14,1110
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C0,45g/L.
Formel vægt 146.11
Procent renhed 99%