Få mere at vide
Benzopinacol, 98%
Beskrivelse
Benzopinacol er en katalysator for dannelsen af umættede polyestere. Det bruges også som initiator til polymerisering af frie radikaler. Det bruges også som et organisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzopinacol |
| Smeltepunkt | 174°C to 180°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2061947 |
| Merck Index | 14,1100 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in ethanol,ether,acetone insoluble in carbon disulfide and water. |
| Formel vægt | 366.46 |
| Procent renhed | 98% |