Få mere at vide
Benzophenon, TRC
Artikelnummer. 30004708
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004708 10 g
17995055 1 g
17932565 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004708 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20498010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-61-9
Molekylær formel C13 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Synonym Benzophenone (7CI,8CI), Diphenylmethanone, Adjutan 6016, BLS 531, BP, Benzene, benzoyl-, Benzoylbenzene, Darocur BP, Diphenyl ketone, Irgacure BP, JRCure 1020, Kayacure BP, Kayacure BP 100, Lowlite 24, NSC 8077, Phenyl ketone, Runtecure 1020, Speedcure BP, Winure BP, α-Oxodiphenylmethane, α-Oxoditane
IUPAC navn diphenylmethanon
SMIL O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vægt 182.0732
Procent renhed >95%