Få mere at vide
Benzophenone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888650
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888650 1 kg
15836310 5 g
15846310 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15888650 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8018011000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-61-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Tekniske data
Smeltepunkt 47°C to 49°C
Tæthed 1.1 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 304°C to 306°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003076
Mængde 1 kg
Synonym Benzophenone, Diphenylketon, Diphenylmethanon, Benzoylbenzol, Benzophenone