Få mere at vide
Benzophenonoxim, 98%
Artikelnummer. 10707782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10707782 5 g Glasflaske 5g
10439091 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342330050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 574-66-3 | C13H11NO | 197,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 574-66-3
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00051461
InChI nøgle DNYZBFWKVMKMRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone oxime, diphenylmethanone oxime, benzophenoxime, methanone, diphenyl-, oxime, diphenyl ketoxime, benzophenoneoxime, diphenylmethylene hydroxylamine, benzophenone, oxime, unii-2dlj8c37dq, diphenylketone oxime
PubChem CID 11324
IUPAC navn N-benzhydrylidenhydroxylamin
SMIL ON=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone oxime
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140 °C til 144 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CNOH(C6H5)
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1100
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselig i hexan, opløselig i benzen (varm), kloroform, dichlormetan, ethylacetat, methanol
Formel vægt 197.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone oxime
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.