Få mere at vide
Benzofenonimin, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10111152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10111152 5 g Glasflaske 5g
10049041 25 g Glasflaske 25g
10593674 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10111152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368590050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1013-88-3 , 123-31-9
Molekylær formel C13H11N
Molekylvægt (g/mol) 181.23
MDL nummer MFCD00001760
InChI nøgle SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
PubChem CID 136809
IUPAC navn diphenylmethanimin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone imine
Navn note Stabiliseret
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -30 °C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 216 °C (75,0 mmHg)
Flammepunkt 145 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2C=NH
Brydningsindeks 1,6170 til 1,619
Mængde 5 g
Beilstein 07, IV, 1365
Merck Index 15, 1102
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,3 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: bedre opløselig i vandig opløsning ved lavere pH-værdier, meget opløselig i diethylether
Stabilisator ca. 0,02% v/w hydroquinon
Viskositet 33,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 181.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone imine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.