Få mere at vide
Benzophenon-imin, 95 %, Stab.
Artikelnummer. 15453867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453867 5 g 5g
15463867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30110.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181,238 g/mol
Nyttig til fremstilling af nitril-yliddimerer.Benzophenonemin som ammoniak-surrogat. Som mellemmateriale til syntese af organiske kemikalier. Katalytisk enantioselektiv alkylering af benzophenoniminen af glycin-t-butylester under anvendelse af phosphazen (Schwesinger)-baser og chirale kvaternære ammoniumsalte giver enten enantiomer af aminosyrederivater i fremragende udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttig til fremstilling af nitril-yliddimerer. Benzophenone-imin som ammoniak-surrogat. Som mellemmateriale til syntese af organiske kemikalier. Katalytisk enantioselektiv alkylering af benzophenoniminen af glycin-t-butylester under anvendelse af phosphazen (Schwesinger)-baser og chirale kvaternære ammoniumsalte giver enten enantiomer af aminosyrederivater i fremragende udbytte.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1013-88-3
Molekylær formel C13H11N
Molekylvægt (g/mol) 181.238
MDL nummer MFCD00001760
InChI nøgle SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
PubChem CID 136809
IUPAC navn diphenylmethanimin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone imine
Tæthed 1.08
Kogepunkt 151°C to 153°C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.618
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 181.23
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone imine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzophenone imine