Få mere at vide
Benzofenonhydrazon, 98+%
Artikelnummer. 10497762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497762 5 g Glasflaske 5g
10050570 100 g Glasflaske 100g
10055673 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10497762 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105570050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5350-57-2 | C13H12N2 | 196,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5350-57-2
Molekylær formel C13H12N2
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00007624
InChI nøgle QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
PubChem CID 79304
IUPAC navn benzhydrylidenhydrazin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone hydrazone
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95 °C til 99 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 225 °C til 230 °C (55,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2C=NNH2
Mængde 5 g
Beilstein 07, 417
Fieser 13,242
Formel vægt 196.25
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystallinske nåle