Få mere at vide
Benzofenonhydrazon, 98+%
Artikelnummer. 11494973
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494973 50 g 50g
11404983 250 g 250g
11484973 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12266.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5350-57-2 | C13H12N2 | 196,253 g/mol
En vigtig forbindelse i organisk fotokemi og parfumeri samt i organisk syntese. Anvendes til antibiotikasyntese af 6-APA og 7-ACA af carboxylbeskyttende grupper og andre organiske forbindelser. Anvendes som organisk pigment og medicinsk mellemprodukt. Det bruges som fotoinitiator til UV-hærdende applikationer i blæk, klæbemiddel, belægninger og optiske fibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En vigtig forbindelse i organisk fotokemi og parfumeri samt i organisk syntese. Anvendes til antibiotikasyntese af 6-APA og 7-ACA af carboxylbeskyttende grupper og andre organiske forbindelser. Anvendes som organisk pigment og medicinsk mellemprodukt. Det bruges som fotoinitiator til UV-hærdende applikationer i blæk, klæbemiddel, belægninger og optiske fibre.
Opløselighed Opløselig i ether, benzen, chloroform og andre
organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer. Opbevares på køl. (Opbevares under 4 C/39 F.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5350-57-2
Molekylær formel C13H12N2
Molekylvægt (g/mol) 196.253
MDL nummer MFCD00007624
InChI nøgle QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
PubChem CID 79304
IUPAC navn benzhydrylidenhydrazin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone hydrazone
Smeltepunkt 96 °C til 100 °C
Tæthed 1.1
Kogepunkt 225 °C til 230 °C (55 mmHg)
Flammepunkt 146 °C (294 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1910177
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, benzen, kloroform og andre organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 196.25
Procent renhed ≥98%