Få mere at vide
Benzophenon, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479612
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Product Code. 11479612
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10739.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.222 g/mol
Benzophenon er almindeligt anvendt som fotoinitiator i UV-hærdende applikationer såsom blæk, billedbehandling og klare belægninger i trykkeriindustrien. Det fungerer som en UV-blokker for at forhindre foto-nedbrydning af emballagepolymererne eller dets indhold. Det beskytter nogle produkter såsom parfume og sæber mod ultraviolet lys. Det tjener producenterne til at pakke produktet i klart glas eller plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzophenon er meget udbredt som fotoinitiator i UV-hærdende applikationer såsom blæk, billedbehandling og klare belægninger i trykkeriindustrien. Det fungerer som en UV-blokker for at forhindre foto-nedbrydning af emballagepolymererne eller dets indhold. Det beskytter nogle produkter såsom parfume og sæber mod ultraviolet lys. Det tjener producenterne til at pakke produktet i klart glas eller plast.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-61-9
Molekylær formel C13H10O
Molekylvægt (g/mol) 182.222
MDL nummer MFCD00003076
InChI nøgle RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC navn diphenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzophenone
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Tæthed 1.111
Kogepunkt 305°C
Flammepunkt 138°C (280°F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Pleasant
Mængde 5000 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1238185
Merck Index 14,1098
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and diethyl ether. Insoluble in water.
Formel vægt 182.22
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.