Få mere at vide
Benzophenon, 99%
Artikelnummer. 11469612
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469612 250 g 250g
11459612 1000 g 1000g
11479612 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469612 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10739.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182,222 g/mol
Benzophenon er almindeligt anvendt som fotoinitiator i UV-hærdende applikationer såsom blæk, billedbehandling og klare belægninger i trykkeriindustrien. Det fungerer som en UV-blokker for at forhindre foto-nedbrydning af emballagepolymererne eller dets indhold. Det beskytter nogle produkter såsom parfume og sæber mod ultraviolet lys. Det tjener producenterne til at pakke produktet i klart glas eller plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzophenon er meget udbredt som fotoinitiator i UV-hærdende applikationer såsom blæk, billedbehandling og klare belægninger i trykkeriindustrien. Det fungerer som en UV-blokker for at forhindre foto-nedbrydning af emballagepolymererne eller dets indhold. Det beskytter nogle produkter såsom parfume og sæber mod ultraviolet lys. Det tjener producenterne til at pakke produktet i klart glas eller plast.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-61-9
Molekylær formel C13H10O
Molekylvægt (g/mol) 182.222
MDL nummer MFCD00003076
InChI nøgle RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC navn diphenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone
Smeltepunkt 47 °C til 50 °C
Tæthed 1.111 g/mL
Kogepunkt 305 °C
Flammepunkt 138 °C (280 °F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1238185
Merck Index 14,1098
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og diethylether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 182.22
Procent renhed 99%