Få mere at vide
Benzophenon, 99%, rent
Artikelnummer. 11974841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11974841 5 kg Plast tromle 5kg
10529980 500 g Plastflaske 500g
10627632 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11974841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105560050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-61-9
Molekylær formel C13H10O
Molekylvægt (g/mol) 182.22
InChI nøgle RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC navn diphenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Benzophenone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 47,0 °C til 49,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 305,0 °C
Flammepunkt 143 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (C6H5)2CO
Mængde 5 kg
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: 1g/7,5 ml alkohol, 1 g/6 ml ether, opløseligt i kloroform, acetone og benzen
Formel vægt 182.22
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzophenone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.