Få mere at vide
Benzophenon, 99%, rent
Artikelnummer. 10529980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10529980 500 g Plastflaske 500g
10627632 1 kg Plastflaske 1kg
11974841 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10529980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105565000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-61-9
Molekylær formel C13H10O
Molekylvægt (g/mol) 182.22
InChI nøgle RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC navn diphenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 47,0 °C til 49,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 305,0 °C
Flammepunkt 143 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5)2CO
Mængde 500 g
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: 1g/7,5 ml alkohol, 1 g/6 ml ether, opløseligt i kloroform, acetone og benzen
Formel vægt 182.22
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.