Få mere at vide
Benzophenone, 99+%, pure
Artikelnummer. 15139253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15139253
Brand: Thermo Scientific Acros 219680050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-61-9
Molekylær formel C13H10O
Molekylvægt (g/mol) 182.22
InChI nøgle RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC navn diphenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone
Smeltepunkt 47.0°C to 49.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 305.0°C
Flammepunkt 143°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (C6H5)2CO
Mængde 5 kg
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Formel vægt 182.22
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.