missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzophenone-13C, TRC

Artikelnummer. 30012666
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012666 50 mg
30005476 5 mg
30010078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB42800350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 32488-48-5
Molekylær formel 13C C12 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Synonym Methanone-13C, diphenyl- (9CI, ACI), Diphenylmethanone-13C (ACI), Benzophenone-carbonyl-13C, Carbonyl-13C-benzophenone, Benzophenone-13C1 (carbonyl-13C), Benzophenone-13C (carbonyl-13C)
IUPAC navn diphenyl(1^{13}C)methanone
SMIL O=[13C](c1ccccc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzophenone-13C
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1
Formel vægt 183.0765
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.