missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzophenone-13C, TRC

Produktkod. 30005476
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30005476 5 mg
30012666 50 mg
30010078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005476 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB4280035MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 32488-48-5
Molekylær formel 13C C12 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Synonym Methanone-13C, diphenyl- (9CI, ACI), Diphenylmethanone-13C (ACI), Benzophenone-carbonyl-13C, Carbonyl-13C-benzophenone, Benzophenone-13C1 (carbonyl-13C), Benzophenone-13C (carbonyl-13C)
IUPAC navn diphenyl(1^{13}C)methanone
SMIL O=[13C](c1ccccc1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Benzophenone-13C
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1
Formel vægt 183.0765
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.