Få mere at vide
Benzoisk anhydrid, 98%
Artikelnummer. 10297493 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10297493 100 g Plastflaske 100g
10697432 25 g Plastflaske 25g
10204660 500 g Plastflaske 500g
11994971 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10297493 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105501000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-97-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00003073
InChI nøgle CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
IUPAC navn benzoylbenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic anhydride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38,0 °C til 44,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 360,0 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5CO)2O
Mængde 100 g
Beilstein 09,164
Fieser 01,49; 05,23
Merck Index 15,1094
Specifik vægtfylde 1.19
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,01 g/L. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, klorform, acetone, benzen, ethylacetat, toluen, xylen, ether, glacial, eddikesyre, eddikesyreanhydrid, moderat opløselig i petroleumsether
Formel vægt 226.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.