Få mere at vide
Benzoisk anhydrid, 98%
Artikelnummer. 11462417
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462417 50 g 50g
11472417 250 g 250g
11452417 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14269.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226,231 g/mol
Benzoesyreanhydrid bruges som et benzoylerende middel til fremstilling af lægemidler, farvestoffer og mellemprodukter. Det tjener som et aryleringsmiddel i Heck-reaktionen. Det bruges også til at få benzoesyre gennem dehydrering. Yderligere bruges det til at fremstille furan-2-yl-phenyl-methanon, som ligner Friedel-Crafts acyleringsreaktion. Ud over dette bruges det til syntese af carboxylsyreestere og lactoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzoesyreanhydrid bruges som benzoylerende middel til fremstilling af lægemidler, farvestoffer og mellemprodukter. Det tjener som et aryleringsmiddel i Heck-reaktionen. Det bruges også til at få benzoesyre gennem dehydrering. Yderligere bruges det til at fremstille furan-2-yl-phenyl-methanon, som ligner Friedel-Crafts acyleringsreaktion. Ud over dette bruges det til syntese af carboxylsyreestere og lactoner.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether, chloroform, acetone, ethylacetat, benzen, toluen, iseddikesyre, eddikesyreanhydrid og ethanol. Lidt opløseligt i benzen og acetone. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-97-0
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.231
MDL nummer MFCD00003073
InChI nøgle CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
IUPAC navn benzoylbenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Anhydride
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Tæthed 1.199
Kogepunkt 360°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 50 g
Beilstein 516726
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1092
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,ethyl acetate,benzene,toluene,glacial acetic acid,acetic anhydride and ethanol. Slightly soluble in benzene and acetone. Insoluble in water.
Formel vægt 226.23
Procent renhed 98%