Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoic acid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 121,0 °C til 123,0 °C |
| Farve | Orange til hvid |
| Kogepunkt | 249,0 °C |
| Flammepunkt | 121 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |