Få mere at vide
Benzoesyre, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10326840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10326840 1 kg Plastflaske 1kg
10137603 500 g Plastflaske 500g
10455365 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
15149193 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10326840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149130010
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Benzoesyre, 99%, C7H6O2, CAS-nummer-65-85-0, benzencarboxylsyre, benzenformsyre, benzenmetansyre, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv, carboxybenzen, dracylsyre, phenylcarboxylsyre, fenylformsyre, retardex, 2,5 kg (20 vægt% soln i ethanol) klar, 09,92, 249,0 grader. C, 100,0 | CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-85-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00002398
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC navn benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Benzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121,0 °C til 123,0 °C
Farve Orange til hvid
Kogepunkt 249,0 °C
Flammepunkt 121 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, ether, kloroform, ccl4, kulstofdisulfid og terpentin
Formel vægt 122.12
Klarhed (20 vægtprocent sol i ethanol) klar
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Pulver, krystaller eller stykker
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
Consejos de prudencia
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.