Få mere at vide
Benzoesyre, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10137603 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10137603 500 g Plastflaske 500g
10326840 1 kg Plastflaske 1kg
10455365 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
15149193 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10137603 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149135000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.48 DKK
    228.65 DKK / 500g
    Spare 25.83 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Benzoesyre, 99%, C7H6O2, CAS-nummer-65-85-0, benzencarboxylsyre, benzenformsyre, benzenmetansyre, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv, carboxybenzen, dracylsyre, phenylcarboxylsyre, fenylformsyre, retardex, 2,5 kg (20 vægt% soln i ethanol) klar, 09,92, 249,0 grader. C, 100,0 | CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-85-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00002398
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC navn benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121,0 °C til 123,0 °C
Farve Orange til hvid
Kogepunkt 249,0 °C
Flammepunkt 121 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, ether, kloroform, ccl4, kulstofdisulfid og terpentin
Formel vægt 122.12
Klarhed (20 vægtprocent sol i ethanol) klar
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.