Få mere at vide
Benzoesyre, 99,6%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10627231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627231 25 g Plastflaske 25g
10005860 500 g Plastflaske 500g
10799911 2 kg Plastflaske 2kg
11974971 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10627231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423470250
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 65-85-0 | C7H6O2 | 122,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-85-0
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
InChI nøgle WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC navn benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic acid
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121,0 °C til 123,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 249,0 °C
Flammepunkt 121 °C
Antændelsesrest 0,005% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.6%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, ether, kloroform, ccl4, kulstofdisulfid og terpentin
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0,005% maks. (i methanol)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.