Få mere at vide
Benzo[c]phenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo(c)phenanthrene |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzo(c)phenanthrene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12/c1-3-7-16-13(5-1)9-11-15-12-10-14-6-2-4-8-17(14)18(15)16/h1-12H |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 228.0939 |