CAS RN 195-19-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Benzo[c]phenanthrene, TRC
CAS: 195-19-7 Molekylær formel: C18 H12 Molekylvægt (g/mol): 228.29 Synonym: Benzo[c]phenanthrene (8CI, 9CI, ACI),3,4-Benzophenanthrene,Benzo[e]phenanthrene,Tetrahelicene IUPAC navn: benzo[c]phenanthrene SMIL: c1ccc2c(c1)ccc3ccc4ccccc4c23