Få mere at vide
Benzo[b]furan-7-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10732947 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10497734 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732947 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC78204DA
Kemiske identifikatorer
CAS 95333-14-5
Molekylær formel C9H6O2
Molekylvægt (g/mol) 146.145
MDL nummer MFCD08272125
InChI nøgle RGPUSZZTRKTMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 7-formylbenzofuran, 7-benzofurancarboxaldehyde 9ci, benzofuran-7-carboxaldehyde, 7-benzo b furancarbaldehyde, benzo b furan-7-carbaldehyde
PubChem CID 11126406
IUPAC navn 1-benzofuran-7-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C=O)OC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-7-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 146.14
Procent renhed 95%