Få mere at vide
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11317715
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317715 2 g 2g
11327715 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02456.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4265-16-1 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyd bruges til syntese af isoxazoliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyd anvendes til syntese af isoxazoliner.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4265-16-1
Molekylær formel C9H6O2
Molekylvægt (g/mol) 146.145
MDL nummer MFCD00015463
InChI nøgle ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
IUPAC navn 1-benzofuran-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Kogepunkt 92°C to 97°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.632
Mængde 2 g
Beilstein 2910
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 146.15
Procent renhed 99%