Få mere at vide
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10493945
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10493945 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10493945 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06604DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 4265-16-1
Molekylær formel C9H6O2
Molekylvægt (g/mol) 146.145
InChI nøgle ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
IUPAC navn 1-benzofuran-2-carbaldehyde
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzofuran-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2060g/mL
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 146.14
Procent renhed 97%