Få mere at vide
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyd, 96%
Artikelnummer. 10768221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10768221 1 g 1g
10051051 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330140010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4265-16-1 | C9H6O2 | 146,145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4265-16-1
MDL nummer MFCD00015463
InChI nøgle ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
PubChem CID 61341
IUPAC navn 1-benzofuran-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.2060g/mL
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H6O2
Brydningsindeks 1,6300 til 1,6330
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.206
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: acetone, ethanol, halogenerede opløsningsmidler
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Formel vægt 146.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.