Få mere at vide
Benzo-18-crown-6, 97%
Artikelnummer. 11443327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443327 1 g 1g
11453327 5 g 5g
11463327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16223.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14098-24-9 | C16H24O6 | 312.362 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14098-24-9
Molekylær formel C16H24O6
Molekylvægt (g/mol) 312.362
MDL nummer MFCD00062741
InChI nøgle DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 585779
IUPAC navn 2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyclo[16.4.0]docosa-1(22),18,20-trien
SMIL C1COCCOCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo-18-crown-6
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Mængde 1 g
Beilstein 1626123
Følsomhed Hygroscopic
Synonym benzo-18-crown-6, b18c6-benzo crown ether, benzo-18-crown 6-ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo b 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, 2,3-benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaoctadec-2-ene, monobenzo-18-crown-6, benzo-18-crown6-ether, 2,3-benzo-18-crown-6, benzo-18-crown, benzo-18-crown 1g
Formel vægt 312.37
Procent renhed 97%