Få mere at vide
Benzo-15-crown-5, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10665482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10665482 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10665482 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 243990025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo-15-crown-5
Navn note 99%
CAS 14098-44-3
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79°C to 82°C
Farve Gray to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C14H20O5
MDL nummer MFCD00005945
Mængde 2.5 g
Synonym benzo-15-crown-5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo b 1,4,7,10,13 pentaoxacyclopentadecine, monobenzo-15-crown-5, benzyl 15-crown-5, benzo15c5, denzo15c5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, benzo-15-crown-5-ether, benzo-15-crown 5-ether, ccris 3608
Opløselighedsinformation Solubility in water: partially soluble
InChI nøgle FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
IUPAC navn 2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(19),15,17-triene
Molekylvægt (g/mol) 268.31
PubChem CID 84197
ChEBI CHEBI:37444
Formel vægt 268.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo-15-crown-5
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.