Få mere at vide
Benzo-15-crown-5, 98%
Artikelnummer. 11478626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478626 5 g 5g
11468626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16011.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14098-44-3 | C14H20O5 | 268,31 g/mol
Benzo-15-krone-5 bruges i syntetisk kemi. Det spiller en stor rolle og involveret i kompleksdannelse gennem etherilt. Det bruges i faseoverførselskatalysatorsystem. Det er involveret i 'Vært-Gæst'-kemi for at identificere bevægelsen af væsentlige elementer i kroppen. Det kan spille en del af meget komplicerede biologiske reaktioner, såsom enzymfunktioner, som finder anvendelse i udviklingen af nye lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzo-15-crown-5 bruges i syntetisk kemi. Det spiller en stor rolle og involveret i kompleksdannelse gennem etherilt. Det bruges i faseoverførselskatalysatorsystem. Det er involveret i′ Vært-gæst′ kemi til at identificere bevægelsen af væsentlige elementer i kroppen. Det kan spille en del af meget komplicerede biologiske reaktioner, såsom enzymfunktioner, som finder anvendelse i udviklingen af nye lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14098-44-3
Molekylær formel C14H20O5
Molekylvægt (g/mol) 268.31
MDL nummer MFCD00005945
InChI nøgle FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo-15-crown-5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo b 1,4,7,10,13 pentaoxacyclopentadecine, monobenzo-15-crown-5, benzyl 15-crown-5, benzo15c5, denzo15c5, 2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecine, benzo-15-crown-5-ether, benzo-15-crown 5-ether, ccris 3608
PubChem CID 84197
ChEBI CHEBI:37444
IUPAC navn 2,5,8,11,14-pentaoxabicyclo[13.4.0]nonadeca-1(19),15,17-trien
SMIL C1COCCOC2=CC=CC=C2OCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo-15-crown-5
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 5 g
Beilstein 1624106
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 268.31
Procent renhed 98%