missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzil, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15868610
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15868610 250 g
15858610 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15868610 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8016320250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 134-81-6
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 210.23

Tekniske data

Smeltepunkt 95°C
Kogepunkt 346°C to 348°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL nummer MFCD00003080
Mængde 250 g
Synonym Benzil, Dibenzoyl, Benzil
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.