Få mere at vide
Benzil, 99+%
Artikelnummer. 10677052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677052 500 g Plastflaske 500g
10346070 100 g Plastflaske 100g
11964841 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10677052 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 105415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 DKK
    538.65 DKK / 500g
    Spare 106.35 DKK
    16% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 134-81-6 | C14H10O2 | 210,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-81-6
Molekylær formel C14H10O2
Molekylvægt (g/mol) 210.23
MDL nummer MFCD00003080
InChI nøgle WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
IUPAC navn 1,2-diphenylethan-1,2-dion
SMIL O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale Benzil
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 94,0 °C til 97,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 346,0 °C til 348,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5COCOC6H5
Mængde 500 g
Merck Index 15,108
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, kloroform, ethyl, acetat, benzen, toluen og nitrobenzen
Formel vægt 210.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzil
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.