Få mere at vide
Benzil, 98%
Artikelnummer. 11474284
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11474284
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12579.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 134-81-6 | C14H10O2 | 210.23 g/mol
Bencil bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og uv-hærdende harpiksfotosensibilisator. I polymerkemi bruges det som fotoinitiator. Yderligere tjener det som en potent inhibitor af humane carboxylesteraser. Det bruges til fremstilling af diketiminer ved at reagere med aminer. Det er også involveret i den berømte benil-benzilsyre-omlejring. Derudover reagerer det med 1,3-diphenylacetone for at få tetraphenylcyclopentadienon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bencil bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og uv-hærdende harpiksfotosensibilisator. I polymerkemi bruges det som fotoinitiator. Yderligere tjener det som en potent inhibitor af humane carboxylesteraser. Det bruges til fremstilling af diketiminer ved at reagere med aminer. Det er også involveret i den berømte benil-benzilsyre-omlejring. Derudover reagerer det med 1,3-diphenylacetone for at få tetraphenylcyclopentadienon.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og ethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-81-6
Molekylær formel C14H10O2
Molekylvægt (g/mol) 210.23
MDL nummer MFCD00003080
InChI nøgle WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
IUPAC navn 1,2-diphenylethan-1,2-dion
SMIL O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzil
Smeltepunkt 94°C to 96°C
Tæthed 1.521
Kogepunkt 346°C to 348°C
Mængde 500 g
Beilstein 608047
Merck Index 14,1078
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formel vægt 210.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Benzil