Få mere at vide
Benzil, 98%
Artikelnummer. 11464284
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464284 100 g 100g
11474284 500 g 500g
11484284 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12579.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 134-81-6 | C14H10O2 | 210,23 g/mol
Bencil bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og uv-hærdende harpiksfotosensibilisator. I polymerkemi bruges det som fotoinitiator. Yderligere tjener det som en potent inhibitor af humane carboxylesteraser. Det bruges til fremstilling af diketiminer ved at reagere med aminer. Det er også involveret i den berømte benil-benzilsyre-omlejring. Derudover reagerer det med 1,3-diphenylacetone for at få tetraphenylcyclopentadienon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bencil bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og uv-hærdende harpiksfotosensibilisator. I polymerkemi bruges det som fotoinitiator. Yderligere tjener det som en potent inhibitor af humane carboxylesteraser. Det bruges til fremstilling af diketiminer ved at reagere med aminer. Det er også involveret i den berømte benil-benzilsyre-omlejring. Derudover reagerer det med 1,3-diphenylacetone for at få tetraphenylcyclopentadienon.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og ethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-81-6
Molekylær formel C14H10O2
Molekylvægt (g/mol) 210.23
MDL nummer MFCD00003080
InChI nøgle WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
IUPAC navn 1,2-diphenylethan-1,2-dion
SMIL O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzil
Smeltepunkt 94°C to 96°C
Tæthed 1.521
Kogepunkt 346°C to 348°C
Mængde 100 g
Beilstein 608047
Merck Index 14,1078
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formel vægt 210.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diphenylethanedione