Få mere at vide
Benzidine, TRC
Artikelnummer. 30040819
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040819 5 g
30040459 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040819 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1210005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-87-5
Molekylær formel C12 H12 N2
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Synonym Benzidine (8CI), 4,4'-Bianiline, 4,4'-Biphenyldiamine, 4,4'-Diamino-1,1'-biphenyl, 4,4'-Diaminobenzidine, 4,4'-Diaminobiphenyl, 4,4'-Diaminodiphenyl, 4,4'-Diphenylenediamine, 4-(4-Aminophenyl)aniline, 4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ylamine, C.I. Azoic Diazo Component 112, Fast Corinth Base B, NSC 146476, p,p'-Bianiline, p,p'-Diaminobiphenyl, p-Diaminodiphenyl
IUPAC navn 4-(4-aminophenyl)aniline
SMIL Nc1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Benzidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
Formel vægt 184.1
Procent renhed >95%