Få mere at vide
Benzhydrylamine, 97%
Artikelnummer. 11435727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435727 100 g 100g
11415727 5 g 5g
11425727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24303.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-00-9 | C13H13N | 183.254 g/mol
Benzhydrylamin er nyttig til chiral opløsning. Det fungerer som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt. Det bruges også som en byggesten til kemisk syntese. Yderligere anvendes det til fremstilling af furan-2-carboxylsyre-benzhydrylamid ved at reagere med furan-2-carbonylchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzhydrylamin er nyttig til chiral opløsning. Det fungerer som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt. Det bruges også som en byggesten til kemisk syntese. Yderligere anvendes det til fremstilling af furan-2-carboxylsyre-benzhydrylamid ved at reagere med furan-2-carbonylchlorid.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, dimethylsulfoxid og methanol. Lidt blandbar med vand.
Noter
Luftfølsom og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-00-9
Molekylær formel C13H13N
Molekylvægt (g/mol) 183.254
MDL nummer MFCD00008059
InChI nøgle MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminodiphenylmethane, benzhydrylamine, 1,1-diphenylmethylamine, diphenylmethyl amine, 1,1-diphenylmethanamine, alpha-aminodiphenylmethane, methanamine, 1,1-diphenyl, alpha-phenylbenzylamine, benzhydrylamin, benzhydryl amine
PubChem CID 7036
IUPAC navn diphenylmethanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhydrylamine
Smeltepunkt 11°C to 13°C
Tæthed 1.064
Kogepunkt 294°C to 296°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel (C6H5)2CHNH2
Brydningsindeks 1.595
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 776434
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,1076
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,dimethylsulfoxide and methanol; Slightly miscible with water.
Formel vægt 183.25
Procent renhed 97%