Få mere at vide
Benzhydryl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364126
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364126 1 g 1g
11374126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19249.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3550-21-8 | Molekylær formel: C14H11NS | Molekylvægt: 225,31 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3550-21-8
Molekylær formel C14H11NS
Molekylvægt (g/mol) 225.31
MDL nummer MFCD00046815
InChI nøgle WDOSFTZMBFYTED-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydryl isothiocyanate, isothiocyanatodiphenylmethane, benzhydrylisothiocyanate, isothiocyanato phenyl methyl benzene, diphenylmethylisothiocyanate, benzene, 1,1'-isothiocyanatomethylene bis, diphenylmethanisothiocyanate, acmc-20alq6, benzhydryl-isothiocyanate, benzhydryl isothio-cyanate
PubChem CID 520742
IUPAC navn [isothiocyanato(phenyl)methyl]benzen
SMIL S=C=NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhydryl isothiocyanate
Smeltepunkt 58 °C til 60 °C
Kogepunkt 160 °C til 165 °C (4 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2210613
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 225.31
Procent renhed 97%