Få mere at vide
Benzhydryl chloride, 98%
Artikelnummer. 11426486
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426486 25 g 25g
11436486 100 g 100g
11446486 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24764.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202.681 g/mol
Benzhydrylchlorid blev anvendt som initiator under den kontrollerede radikalpolymerisation af styren katalyseret af ionisk jernkompleks. Det blev også brugt som startreagens i syntesen af trimethylhydroquinonderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzhydrylchlorid blev brugt som initiator under den kontrollerede radikalpolymerisation af styren katalyseret af ionisk jernkompleks. Det blev også brugt som startreagens i syntesen af trimethylhydroquinonderivater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-99-3
Molekylær formel C13H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 202.681
MDL nummer MFCD00000855
InChI nøgle ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
PubChem CID 7035
IUPAC navn [chlor(phenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzhydryl chloride
Smeltepunkt 17°C to 20°C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 139°C to 140°C (3 mmHg)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.595
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 607925
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 202.69
Procent renhed 98%