Få mere at vide
Benzhydrylbromid, 90+%
Beskrivelse
Benzhydrylbromid er en halogeneret byggesten. Benzhydrylgruppen blev foretrukket frem for den almindelige benzyl for at beskytte 2-nitrophenol i Bartoli (vinyl Grignard) syntesen af 7-hydroxyindol. Beskyttelse var ved reaktion med phenolen i nærvær af kaliumcarbonat i acetone; afbeskyttelse af indolen var ved hydrogenolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzhydrylbromid er en halogeneret byggesten. Benzhydrylgruppen blev foretrukket frem for den almindelige benzyl for at beskytte 2-nitrophenol i Bartoli (vinyl Grignard) syntesen af 7-hydroxyindol. Beskyttelse var ved reaktion med phenolen i nærvær af kaliumcarbonat i acetone; afbeskyttelse af indolen var ved hydrogenolyse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Det er følsomt over for fugt. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzhydryl bromide |
| Smeltepunkt | 36 °C til 41 °C |
| Kogepunkt | 183 °C til 185 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1770 |
| Beilstein | 638544 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |